3-Cyan-4-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 147 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyan-4-methylanilin
3-Cyan-4-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017608
CAS-Nummer: 50670-64-9