1,4-Naphthochinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5393-2.5KG
OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA
65.4
EUR
APOSOR5393-2.5KG
APOSOR5393-5KG
1,4-Naphthochinon 97%
1,4-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Schmelzpunkt: 119…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001676 CAS-Nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...