1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: DBN
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 102 EUR
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Formel: C₇H₁₂N₂
Siedepunkt: 95…98 °C/7,5mmHg
Dichte: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005554
CAS-Nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II