1-Benzyl-4-cyan-4-hydroxypiperidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile hydrochloride
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 372 EUR
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyan-4-hydroxypiperidin Hydrochlorid 98%
1-Benzyl-4-cyan-4-hydroxypiperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₇ClN₂O
Schmelzpunkt: 176 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012836
CAS-Nummer: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III