1,12-Dibromdodecan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5398-100G OR5398-5G
APOSOR5398-100GEA 88.6 EUR
APOSOR5398-100G APOSOR5398-5G
1,12-Dibromdodecan 98%
1,12-Dibromdodecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Siedepunkt: 214…216 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000226
CAS-Nummer: 3344-70-5