4-Iodphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5400-25G OR5400-100G OR5400-10G
APOSOR5400-25GEA 60.9 EUR
APOSOR5400-25G APOSOR5400-100G APOSOR5400-10G
4-Iodphenol 97%
4-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Siedepunkt: 138 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 91…95 °C
Dichte: 1.857 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002327
CAS-Nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05058