1-Boc-4-hydroxypiperidin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroxypiperidin 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molecular Weight: 201,27 g/mol
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075174
CAS-Nummer: 109384-19-2