1-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-piperidincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 145 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-piperidincarbonsäure
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molecular Weight: 229,276 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862877
CAS-Nummer: 98303-20-9