3-Iodphenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 109 EUR
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-Iodphenol 97%
3-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Siedepunkt: 190 °C/97.5mmHg
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002261
CAS-Nummer: 626-02-8
EINECS: 210-923-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR