Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(benzyloxy)-5-nitrobenzoate
OR54326-1G
OR54326-500MG
OR54326-5G
APOSOR54326-1GEA
161
EUR
APOSOR54326-1G
APOSOR54326-500MG
APOSOR54326-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₃NO₅ Molecular Weight: 287.27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827823 CAS-Nummer: 508211-52-7 |