Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-(methylamino)-3-nitrobenzoate
OR54327-5G
APOSOR54327-5GEA 102 EUR
APOSOR54327-5G
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 210,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09862450
CAS-Nummer: 36242-50-9