2,4-Dimethylimidazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR54335-5G OR54335-100G OR54335-25G
APOSOR54335-5GEA 21.9 EUR
APOSOR54335-5G APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G
2,4-Dimethylimidazol 98%
2,4-Dimethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 266 °C/733mmHg
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022365
CAS-Nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR