1,9-Dibromnonan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Nonamethylendibromid
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromnonan
1,9-Dibromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molecular Weight: 286.05 g/mol
Siedepunkt: 285…288 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000279
CAS-Nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0