(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
cis-1-Benzyl-N3,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride, cis-1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
OR54340-100G
OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA
393
EUR
APOSOR54340-100G
APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 291.26 g/mol Schmelzpunkt: 249…251 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044501 CAS-Nummer: 477600-68-3 |