1,5-Naphthalindisulfonsäuretetrahydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Naphthalene-1,5-disulphonic acid tetrahydrate
OR54356-100G OR54356-25G OR54356-500G
APOSOR54356-100GEA 60.9 EUR
APOSOR54356-100G APOSOR54356-25G APOSOR54356-500G
1,5-Naphthalindisulfonsäuretetrahydrat 98%
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Formel: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
Molecular Weight: 360,36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149265
CAS-Nummer: 211366-30-2
EINECS: 201-317-9
UN: 2585
ADR: 8,III