3-Chlorphthalsäureanhydrid, technical
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 21.9 EUR
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
3-Chlorphthalsäureanhydrid, technical
3-Chlorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃ClO₃
Molecular Weight: 182.56 g/mol
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023107
CAS-Nummer: 117-21-5
EINECS: 204-179-8