2',6'-Dichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
OR5436-1G
OR5436-25G
OR5436-5G
OR5436-10G
APOSOR5436-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5436-1G
APOSOR5436-25G
APOSOR5436-5G
APOSOR5436-10G
2',6'-Dichloracetophenon
2',6'-Dichloracetophenon
Formel:
C₈H₆Cl₂O Molecular Weight: 189,04 g/mol Siedepunkt: 176…180 °C/83mmHg Schmelzpunkt: 37…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016339 CAS-Nummer: 2040-05-3 EINECS: 218-035-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...