Phloroglucin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3,5-Benzoltriol, 1,3,5-Trihydroxybenzol

OR54361-100G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54361-100G APOSOR54361-500G
Phloroglucin
Phloroglucin
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 400
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002286
CAS-Nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR