4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54369-1G
OR54369-25G
OR54369-5G
APOSOR54369-1GEA
0
EUR
APOSOR54369-1G
APOSOR54369-25G
APOSOR54369-5G
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
4-(3-Nitrophenyl)morpholine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Schmelzpunkt: 106…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03195994 CAS-Nummer: 116922-22-6 |