2-Methylen-1,3-propandiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54371-25G OR54371-5G
APOSOR54371-25GEA 0 EUR
APOSOR54371-25G APOSOR54371-5G
2-Methylen-1,3-propandiol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 93…95 °C/2mmHg
Dichte: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075162
CAS-Nummer: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7