1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR54372-1G OR54372-5G OR54372-250MG
APOSOR54372-1GEA 26.1 EUR
APOSOR54372-1G APOSOR54372-5G APOSOR54372-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₅ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04968667
CAS-Nummer: 288148-34-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR