3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54373-1G
OR54373-250MG
OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA
227
EUR
APOSOR54373-1G
APOSOR54373-250MG
APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molecular Weight: 177.247 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08060975 CAS-Nummer: 420137-14-0 |