4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54375-1G
OR54375-5G
OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA
0
EUR
APOSOR54375-1G
APOSOR54375-5G
APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO Schmelzpunkt: 70…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847398 CAS-Nummer: 17100-58-2 |