4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 0 EUR
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Formel: C₈H₁₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06740352
CAS-Nummer: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8,III