Methyl-o-toluat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Tolylsäuremethylester, o-Toluylsäuremethylester, 2-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-2-methylbenzoat, 2-Toluylsäuremethylester

OR5438-100G OR5438-25G OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5438-100G APOSOR5438-25G APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluat 98%
Methyl-o-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18
Siedepunkt: 207…208 °C
Schmelzpunkt: -50
Dichte: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008428
CAS-Nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR