3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Phenylendimethanol, m-Bis(hydroxymethyl)benzol, 1,3-Benzoldimethanol, m-Xylol-α,α'-diol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)benzol

OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 84.1 EUR
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 154…159 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004649
CAS-Nummer: 626-18-6
EINECS: 210-934-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR