(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54386-100MG
APOSOR54386-100MGEA 400 EUR
APOSOR54386-100MG
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22126139
CAS-Nummer: 365280-18-8