2-Iodpyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54388-1G OR54388-5G OR54388-25G
APOSOR54388-1GEA 36.4 EUR
APOSOR54388-1G APOSOR54388-5G APOSOR54388-25G
2-Iodpyrimidin 95%
2-Iodopyrimidine
Formel: C₄H₃IN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09835340
CAS-Nummer: 31462-54-1