Octenidine dihydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
OR54413-100G
OR54413-25G
OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA
719
EUR
APOSOR54413-100G
APOSOR54413-25G
APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Formel:
C₃₆H₆₂N₄ Molecular Weight: 623.84 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01938808 CAS-Nummer: 70775-75-6 |