Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxychinoliniumhemisulfat Hemihydrat
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 108 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat, technische Qualität
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Molecular Weight: 388,4 g/mol
Schmelzpunkt: 175…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149610
CAS-Nummer: 207386-91-2