2-Thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Thienylboronsäure, Thiophen-2-boronsäure
OR5442-25G OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA 30.6 EUR
APOSOR5442-25G APOSOR5442-5G
2-Thiophenboronsäure
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151850
CAS-Nummer: 6165-68-0