Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(2-(diphenylphosphino)ethyl)amine hydrochloride
OR54422-1G
APOSOR54422-1GEA 87 EUR
APOSOR54422-1G
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Formel: C₂₈H₃₀ClNP₂
Molecular Weight: 477,953 g/mol
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061569
CAS-Nummer: 66534-97-2