4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4,6-dichlorotriazine
OR54429-5G OR54429-1G
APOSOR54429-5GEA 187 EUR
APOSOR54429-5G APOSOR54429-1G
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₃H₂Cl₂N₄
Molecular Weight: 164,9808 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078331
CAS-Nummer: 933-20-0