Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde, 4,4'-Diformyldiphenyl ether, 4,4'-Oxydibenzaldehyde
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 226.23 g/mol
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276812
CAS-Nummer: 2215-76-1