9-Aminofluorene hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
OR54458-1G OR54458-25G OR54458-5G
APOSOR54458-1GEA 36.4 EUR
APOSOR54458-1G APOSOR54458-25G APOSOR54458-5G
9-Aminofluorene hydrochloride
9-Aminofluorene hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₁N
Molecular Weight: 217.70 g/mol
Schmelzpunkt: 265…370 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012536
CAS-Nummer: 5978-75-6