(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-BINAP
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 398 EUR
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
Molecular Weight: 622,69 g/mol
Schmelzpunkt: 239…241 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010805
CAS-Nummer: 76189-56-5