all-cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäure Ethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: EPA Ethyl Ester, all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl all cis-5,8,11,14,17-Icosapentaenoate, Ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 328 EUR
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
all-cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäure Ethylester
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Formel: C₂₂H₃₄O₂
Molecular Weight: 330.51 g/mol
Dichte: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00673476
CAS-Nummer: 86227-47-6