6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
OR54469-1G
OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA
66.7
EUR
APOSOR54469-1G
APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
Formel:
C₁₁H₁₄O Molecular Weight: 162,23 g/mol Siedepunkt: 131 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001737 CAS-Nummer: 1730-48-9 |