Methyl-2-methoxynicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-methoxynicotinate
OR54470-100G OR54470-25G OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA 156 EUR
APOSOR54470-100G APOSOR54470-25G APOSOR54470-5G
Methyl-2-methoxynicotinat
Methyl-2-methoxynicotinat
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06801052
CAS-Nummer: 67367-26-4