Methylacetoacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxobuttersäuremethylester, Acetessigsäuremethylester
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 109 EUR
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Methylacetoacetat
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 170 °C
Schmelzpunkt: –180 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3