N-Methylacetoacetamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR54480-25G
OR54480-500G
OR54480-100G
APOSOR54480-25GEA
24.8
EUR
APOSOR54480-25G
APOSOR54480-500G
APOSOR54480-100G
N-Methylacetoacetamid
N-Methylacetoacetamid
Formel:
C₅H₉NO₂ Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044026 CAS-Nummer: 20306-75-6 |