N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR54485-5GEA 239 EUR
APOSOR54485-5G APOSOR54485-1G
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 244,72 g/mol
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270153
CAS-Nummer: 17400-34-9