3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54490-1G
OR54490-5G
OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA
21.9
EUR
APOSOR54490-1G
APOSOR54490-5G
APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrCl Molecular Weight: 267,55 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06201361 CAS-Nummer: 844856-42-4 |