5-Iodcytosin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-5-iod-2-pyrimidinol, 4-Amino-2-hydroxy-5-iodpyrimidin
OR54491-5G
APOSOR54491-5GEA 68.3 EUR
APOSOR54491-5G
5-Iodcytosin
5-Iodcytosin
Formel: C₄H₄IN₃O
Molecular Weight: 237 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00023162
CAS-Nummer: 1122-44-7