Benzyl(dimethyl)amin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 139 EUR
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Benzyl(dimethyl)amin 99%
Benzyl(dimethyl)amin
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Siedepunkt: 183…184 °C/0,75mmHg
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008329
CAS-Nummer: 103-83-3
UN: 2619
ADR: 8+3,II