2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyanopropan-2-yl Dodecyl Carbonotrithioate, 2-Cyano-2-propanyl Dodecyl Carbonotrithioate
OR54521-1G OR54521-5G
APOSOR54521-1GEA 256 EUR
APOSOR54521-1G APOSOR54521-5G
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate
Formel: C₁₇H₃₁NS₃
Molecular Weight: 345,62 g/mol
Dichte: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11973800
CAS-Nummer: 870196-83-1