(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 282 EUR
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formel: C₈H₁₈O₂Si
Siedepunkt: 50…53 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074986
CAS-Nummer: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III