1-Naphthol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxynaphthalin, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalin
OR54526-100G
APOSOR54526-100GEA
24.8
EUR
APOSOR54526-100G
1-Naphthol 99%
1-Naphthol
Formel:
C₁₀H₈O Molecular Weight: 144,17 g/mol Siedepunkt: 278…280 °C Schmelzpunkt: 95…97 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003930 CAS-Nummer: 90-15-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |