5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
OR54528-1G
OR54528-250MG
OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA
546
EUR
APOSOR54528-1G
APOSOR54528-250MG
APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenon
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,1739 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038299 CAS-Nummer: 31405-60-4 |