Phthalimid Kaliumsalz 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid
OR54559-500G OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA 58 EUR
APOSOR54559-500G APOSOR54559-100G
Phthalimid Kaliumsalz 97%
Phthalimid Kaliumsalz
Formel: C₈H₄KNO₂
Molecular Weight: 185,22 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4